SAB5702150
Anti-GST3/GSTP1 Antibody, clone 6D8G7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
DFN7,FAEES3,GST3,GSTP,HEL-S-22,PI,GST3 / GSTP1,GSTP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6D8G7, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.28 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LRCKYISLIYTNYEAGKDDYVKALPGQLKPFETLLSQNQGGKTFIVGDQISFADYNLLDLLLIHEVLAPGCLDAFPLLSAYVGRLSARPKLKAFLASPEYVN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTP1(2950)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1