Kluczowe dokumenty
SAB5702143
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FADD, klon 5L2O10, królicze monoklonalne
Synonim(y):
GIG3,MORT1,FADD,FADD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5L2O10, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.3mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LTELKFLCLGRVGKRKLERVQSGLDLFSMLLEQNDLEPGHTELLRELLASLRRHDLLRRVDDFEAGAAAGAAPGEEDLCAAFNVICDNVGKDWRRLARQLKVSDTKIDSIEDRYPRNLTERVRESLRIWKN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FADD(8772)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cząsteczką adaptorową, która oddziałuje z różnymi receptorami na powierzchni komórki i pośredniczy w przekazywaniu sygnałów apoptotycznych. Poprzez swoją C-końcową domenę śmierci, białko to może być rekrutowane przez receptor TNFRSF6/Fas, receptor czynnika martwicy nowotworu, TNFRSF25 i receptor TNFSF10/TRAIL, a tym samym uczestniczy w sygnalizacji śmierci zainicjowanej przez te receptory. Interakcja tego białka z receptorami ujawnia N-końcową domenę efektorową tego białka, co pozwala mu rekrutować kaspazę-8, a tym samym aktywować kaskadę proteaz cysteinowych. Badania nokautu u myszy sugerują również znaczenie tego białka we wczesnym rozwoju komórek T. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 20-150 ludzkiego FADD (Q13158).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)