Key Documents
SAB5702142
Sigma-Aldrich
Anti-Proteinase 3/PR3 Antibody, clone 3I3M1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ACPA, AGP7, C-ANCA, CANCA, MBN, MBT, NP-4, NP4, P29, PR-3, PR3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3I3M1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.39 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAHRPPSPALASVLLALLLSGAARAAEIVGGHEAQPHSRPYMASLQMRGNPGSHFCGGTLIHPSFVLTAAHCLRDIPQRLVNVVLGAHNVRTQEPTQQHF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRTN3(5657)
Opis ogólny
Serine protease that degrades elastin, fibronectin, laminin, vitronectin, and collagen types I, III, and IV (in vitro. By cleaving and activating receptor F2RL1/PAR-2, enhances endothelial cell barrier function and thus vascular integrity during neutrophil transendothelial migration. May play a role in neutrophil transendothelial migration, probably when associated with CD177.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Proteinase 3/PR3 (P24158).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1