Kluczowe dokumenty
SAB5702139
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MICA, klon 5A1P3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
MICA, MIC-A, PERB11.1, sekwencja A związana z polipeptydem MHC klasy I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5A1P3, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.666 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HLDGQPFLRCDRQKCRAKPQGQWAEDVLGNKTWDRETRDLTGNGKDLRMTLAHIKDQKEGLHSLQEIRVCEIHEDNSTRSSQHFYYDGELFLSQNLETKEW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ten koduje wysoce polimorficzne białko A związane z łańcuchem głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy I. Produkt białkowy ulega ekspresji na powierzchni komórki, chociaż w przeciwieństwie do kanonicznych cząsteczek klasy I nie wydaje się wiązać z beta-2-mikroglobuliną. Jest ligandem dla receptora integralnego białka błonowego NKG2-D typu II. Białko funkcjonuje jako antygen indukowany stresem, który jest szeroko rozpoznawany przez nabłonkowe jelitowe limfocyty T gamma delta. Wariacje w tym genie zostały powiązane z podatnością na łuszczycę 1 i łuszczycowe zapalenie stawów, a uwalnianie przeciwciał i ligandów związanych z MICA jest zaangażowane w progresję od gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu do szpiczaka mnogiego. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiej MICA (Q29983).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)