SAB5702114
Anti-Synapsin II Antibody, clone 7J6L0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
SYNII
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7J6L0, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.61 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HLIIGMQYAGLPSINSLESIYNFCDKPWVFAQLVAIYKTLGGEKFPLIEQTYYPNHKEMLTLPTFPVVVKIGHAHSGMGKVKVENHYDFQDIASVVALTQT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYN2(6854)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1