SAB5702087
Anti-Kinesin light chain 1 (KLC1) Antibody, clone 5C3P5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
KLC1, KLC, KNS2, KNS2A, kinesin light chain 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5C3P5, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.67 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GGWYKACKVDSPTVTTTLKNLGALYRRQGKFEAAETLEEAAMRSRKQGLDNVHKQRVAEVLNDPENMEKRRSRESLNVDVVKYESGPDGGEEVSMSVEWNG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLC1(3831)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1