SAB5702080
Anti-SUPT5H/SPT5 Antibody, clone 9V9G7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
SUPT5H, SPT5, SPT5H, Tat-CT1, transcription elongation factor SPT5
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9V9G7, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PHYGSQTPLHDGSRTPAQSGAWDPNNPNTPSRAEEEYEYAFDDEPTPSPQAYGGTPNPQTPGYPDPSSPQVNPQYNPQTPGTPAMYNTDQFSPYAAPSPQG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUPT5H(6829)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1