SAB5702076
Anti-TLR7 Antibody, clone 3G6S4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
TLR7,TLR7-like
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3G6S4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
140 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.85 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SKKTVFVMTDKYAKTENFKIAFYLSHQRLMDEKVDVIILIFLEKPFQKSKFLQLRKRLCGSSVLEWPTNPQAHPYFWQCLKNALATDNHVAYSQVFKETV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLR7(51284)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1