Kluczowe dokumenty
SAB5702066
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-acetylo-p53-K382, klon 0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BCC7,LFS1,P53,TRP53,p53,TP53,BMFS5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7Z8X9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.90 mg/mL
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HKKLM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko supresorowe nowotworu zawierające domeny aktywacji transkrypcji, wiązania DNA i oligomeryzacji. Kodowane białko reaguje na różne stresy komórkowe, regulując ekspresję genów docelowych, indukując w ten sposób zatrzymanie cyklu komórkowego, apoptozę, starzenie się, naprawę DNA lub zmiany w metabolizmie. Mutacje w tym genie są związane z różnymi nowotworami u ludzi, w tym nowotworami dziedzicznymi, takimi jak zespół Li-Fraumeni. Alternatywny splicing tego genu i wykorzystanie alternatywnych promotorów skutkuje wieloma wariantami transkryptu i izoformami. Wykazano również, że dodatkowe izoformy wynikają z zastosowania alternatywnych kodonów inicjacji translacji z identycznych wariantów transkryptu (PMIDs: 12032546, 20937277).
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny acetylowany peptyd wokół K382 ludzkiego p53 (NP_000537.3).
Zastosowanie
DB, WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)