SAB5702062
Anti-HDAC4 Antibody, clone 9A6E2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AHO3, BDMR, HA6116, HD4, HDAC-4, HDAC-A, HDACA
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9A6E2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
140 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.39 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSSQSHPDGLSGRDQPVELLNPARVNHMPSTVDVATALPLQVAPSAVPMDLRLDHQFSLPVAEPALREQQLQQELLALKQKQQIQRQILIAEFQRQHEQL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC4(9759)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)