SAB5702047
Anti-HDAC7 Antibody, clone 6J2N9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HD7, HD7A, HDAC7A
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6J2N9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
100-130 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.20 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RPQRLHHHLFLAGLQQQRSVEPMRLSMDTPMPELQVGPQEQELRQLLHKDKSKRSAVASSVVKQKLAEVILKKQQAALERTVHPNSPGIPYRTLEPLETEGATRSMLSSFLPPVPSLPSDPPEHFPLRKTVSEPNLKLRYKPKKSLERRKNPLLRKESAPPSLRRRPAETLGDSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC7(51564)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)