Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702014
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-lamina B1, klon 5H8V8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ADLD, LMN, LMN2, LMNB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5H8V8, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.3 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DGKFIRLKNTSEQDQPMGGWEMIRKIGDTSVSYKYTSRYVLKAGQTVTIWAANAGVTASPPTDLIWKNQNSWGTGEDVKVILKNSQGEEVAQRSTVFKTTI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNB1(4001)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedno z dwóch białek lamin typu B i jest składnikiem blaszki jądrowej. Duplikacja tego genu jest związana z autosomalną dominującą leukodystrofią dorosłych (ADLD). Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [Dostarczone przez RefSeq, grudzień 2015].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 450-550 ludzkiej Lamin B1 (P20700).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)