Kluczowe dokumenty
SAB5701998
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw syntazie CoA, klon 7K2O6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
COASY, DPCK, NBIA6, NBP, PPAT, UKR1, pOV-2, syntaza koenzymu A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7K2O6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.50 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RVCVIDAAVLLEAGWQNLVHEVWTAVIPETEAVRRIVERDGLSEAAAQSRLQSQMSGQQLVEQSHVVLSTLWEPHITQRQVEKAWALLQKRIPKTHQALD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COASY(80347)
Opis ogólny
Koenzym A (CoA) funkcjonuje jako nośnik grup acetylowych i acylowych w komórkach, a tym samym odgrywa ważną rolę w licznych syntetycznych i degradacyjnych szlakach metabolicznych we wszystkich organizmach. U eukariontów CoA i jego pochodne biorą również udział w transporcie błonowym i przekazywaniu sygnałów. Gen ten koduje dwufunkcyjną białkową syntazę koenzymu A (CoAsy), która przeprowadza dwa ostatnie etapy biosyntezy CoA z kwasu pantotenowego (witaminy B5). Domena adenylotransferazy fosfopantetyny tego dwufunkcyjnego białka katalizuje konwersję 4′-fosfopantetyny do difosfo-koenzymu A (dpCoA), podczas gdy jego domena kinazy dephospho-CoA kończy ostatni etap poprzez fosforylację dpCoA do CoA. Mutacje w tym genie są związane z neurodegeneracją z akumulacją żelaza w mózgu (NBIA). Alternatywny splicing skutkuje wieloma izoformami.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 465-564 ludzkiej syntazy CoA (COASY) (Q13057).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)