Kluczowe dokumenty
SAB5701932
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SHC1-Y427
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
2.53 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr427)
informacje o genach
human ... SHC1(6464)
Opis ogólny
Gen ten koduje trzy główne izoformy, które różnią się aktywnością i lokalizacją subkomórkową. Podczas gdy wszystkie trzy są białkami adapterowymi w szlakach transdukcji sygnału, najdłuższa z nich (p66Shc) może być zaangażowana w regulację długości życia i wpływu reaktywnych form tlenu. Pozostałe dwie izoformy, p52Shc i p46Shc, łączą aktywowane receptorowe kinazy tyrozynowe ze szlakiem Ras poprzez rekrutację kompleksu GRB2/SOS. p66Shc nie bierze udziału w aktywacji Ras. W przeciwieństwie do pozostałych dwóch izoform, p46Shc jest ukierunkowana na macierz mitochondrialną. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym Y427 ludzkiego SHC1.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)