SAB5701922
Anti-Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 antibody produced in rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.63 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Opis ogólny
This gene encodes a member of a family of protein kinases that are involved in the integration of biochemical signals for a wide variety of cellular processes, including cell proliferation, differentiation, transcriptional regulation, and development. The encoded protein can be activated by proinflammatory cytokines and environmental stresses through phosphorylation by mitogen activated protein kinase kinases (MKKs). Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2014]
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around T180 & Y182 of human MAPK11/ MAPK14/MAPK12(NP_002742.3).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1