Key Documents
SAB5701890
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SHC1-Y317 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.34 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr317)
informacje o genach
human ... SHC1(6464)
Opis ogólny
This gene encodes three main isoforms that differ in activities and subcellular location. While all three are adapter proteins in signal transduction pathways, the longest (p66Shc) may be involved in regulating life span and the effects of reactive oxygen species. The other two isoforms, p52Shc and p46Shc, link activated receptor tyrosine kinases to the Ras pathway by recruitment of the GRB2/SOS complex. p66Shc is not involved in Ras activation. Unlike the other two isoforms, p46Shc is targeted to the mitochondrial matrix. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2011]
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y317 of human SHC1.
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1