Kluczowe dokumenty
SAB5701871
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.65 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer474/pSer560/pSer602)
Opis ogólny
PAK proteins, a family of serine/threonine p21-activating kinases, include PAK1, PAK2, PAK3 and PAK4. PAK proteins are critical effectors that link Rho GTPases to cytoskeleton reorganization and nuclear signaling. They serve as targets for the small GTP binding proteins Cdc42 and Rac and have been implicated in a wide range of biological activities. PAK4 interacts specifically with the GTP-bound form of Cdc42Hs and weakly activates the JNK family of MAP kinases. PAK4 is a mediator of filopodia formation and may play a role in the reorganization of the actin cytoskeleton. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S474 of human PAK4
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1