Kluczowe dokumenty
SAB5701817
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLN-S16/T17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.84 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer16/pThr17)
informacje o genach
human ... PLN(5350)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen występuje jako pentamer i jest głównym substratem dla kinazy białkowej zależnej od cAMP w mięśniu sercowym. Kodowane białko jest inhibitorem Ca(2+)-ATPazy retikulum sarkoplazmatycznego mięśnia sercowego w stanie niefosforylowanym, ale hamowanie jest łagodzone po fosforylacji białka. Późniejsza aktywacja pompy Ca(2+) prowadzi do zwiększenia szybkości relaksacji mięśni, przyczyniając się w ten sposób do odpowiedzi inotropowej wywołanej w sercu przez beta-agonistów. Kodowane białko jest kluczowym regulatorem funkcji rozkurczowej serca. Mutacje w tym genie są przyczyną dziedzicznej kardiomiopatii rozstrzeniowej z oporną na leczenie zastoinową niewydolnością serca, a także rodzinnej kardiomiopatii przerostowej.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół ludzkiego Phospho-PLN-S16/T17.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)