Kluczowe dokumenty
SAB5701814
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-SMO-S616
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.59 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer616)
informacje o genach
human ... SMO(6608)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem sprzężonym z białkiem G, który oddziałuje z białkiem patched, receptorem dla białek hedgehog. Kodowane białko przekazuje sygnały do innych białek po aktywacji przez kompleks białko hedgehog/białko patched.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S616 ludzkiego SMO.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)