Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701702
Sigma-Aldrich
Anti-hnRNP Q/SYNCRIP antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYNCRIP(10492)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the cellular heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) family. hnRNPs are RNA binding proteins that complex with heterogeneous nuclear RNA (hnRNA) and regulate alternative splicing, polyadenylation, and other aspects of mRNA metabolism and transport. The encoded protein plays a role in multiple aspects of mRNA maturation and is associated with several multiprotein complexes including the apoB RNA editing-complex and survival of motor neurons (SMN) complex. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the short arm of chromosome 20. [provided by RefSeq, Dec 2011]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human hnRNP Q/SYNCRIP /SYNCRIP
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)