Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
SAB5701684
Sigma-Aldrich
Anti-HMGB2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.14 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGB2(3148)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the non-histone chromosomal high mobility group protein family. The proteins of this family are chromatin-associated and ubiquitously distributed in the nucleus of higher eukaryotic cells. In vitro studies have demonstrated that this protein is able to efficiently bend DNA and form DNA circles. These studies suggest a role in facilitating cooperative interactions between cis-acting proteins by promoting DNA flexibility. This protein was also reported to be involved in the final ligation step in DNA end-joining processes of DNA double-strand breaks repair and V(D)J recombination. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human HMGB2
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)