Key Documents
SAB5701679
Sigma-Aldrich
Anti-NCK1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.38 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCK1(4690)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is one of the signaling and transforming proteins containing Src homology 2 and 3 (SH2 and SH3) domains. It is located in the cytoplasm and is an adaptor protein involved in transducing signals from receptor tyrosine kinases to downstream signal recipients such as RAS. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found. [provided by RefSeq, Jun 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human NCK11
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1