Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701675
Sigma-Aldrich
Anty-TARBP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.55 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TARBP2(6895)
Opis ogólny
HIV-1, czynnik wywołujący zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS), zawiera genom RNA, który wytwarza chromosomalnie zintegrowany DNA podczas cyklu replikacyjnego. Aktywacja ekspresji genu HIV-1 przez transaktywator Tat jest zależna od elementu regulacyjnego RNA (TAR) znajdującego się poniżej miejsca inicjacji transkrypcji. Białko kodowane przez ten gen wiąże się między wybrzuszeniem a pętlą elementu regulacyjnego RNA HIV-1 TAR i aktywuje ekspresję genu HIV-1 w synergii z wirusowym białkiem Tat. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Gen ten posiada również pseudogen. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego TARBP2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)