Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701671
Sigma-Aldrich
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.48 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KHSRP(8570)
Opis ogólny
The KHSRP gene encodes a multifunctional RNA-binding protein implicated in a variety of cellular processes, including transcription, alternative pre-mRNA splicing, and mRNA localization (Min et al., 1997 [PubMed 9136930]; Gherzi et al., 2004 [PubMed 15175153]).[supplied by OMIM, Apr 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human KHSRP
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1