Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701666
Sigma-Aldrich
Antyoksydaza ksantynowa(XDH)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.37 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XDH(7498)
Opis ogólny
Dehydrogenaza ksantynowa należy do grupy hydroksylaz zawierających molibden, zaangażowanych w metabolizm oksydacyjny puryn. Kodowane białko zostało zidentyfikowane jako białko moonlighting w oparciu o jego zdolność do wykonywania mechanistycznie różnych funkcji. Dehydrogenaza ksantynowa może zostać przekształcona w oksydazę ksantynową poprzez odwracalne utlenianie sulfhydrylowe lub nieodwracalną modyfikację proteolityczną. Defekty dehydrogenazy ksantynowej powodują ksantynurię, mogą przyczyniać się do zespołu stresu oddechowego dorosłych i mogą nasilać infekcję grypy poprzez mechanizm zależny od metabolizmu tlenu. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej oksydazy ksantynowej (XDH) (XDH)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)