Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701650
Sigma-Aldrich
Anti-Sec23A antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.3 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEC23A(10484)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the SEC23 subfamily of the SEC23/SEC24 family. It is part of a protein complex and found in the ribosome-free transitional face of the endoplasmic reticulum (ER) and associated vesicles. This protein has similarity to yeast Sec23p component of COPII. COPII is the coat protein complex responsible for vesicle budding from the ER. The encoded protein is suggested to play a role in the ER-Golgi protein trafficking. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Sec23AA
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1