Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701641
Sigma-Aldrich
Anty AMPKα2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.04 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKAA2(5563)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest katalityczną podjednostką kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK). AMPK jest heterotrimerem składającym się z podjednostki katalitycznej alfa oraz niekatalitycznych podjednostek beta i gamma. AMPK jest ważnym enzymem wyczuwającym energię, który monitoruje stan energetyczny komórki. W odpowiedzi na komórkowe stresy metaboliczne, AMPK jest aktywowany, a tym samym fosforyluje i inaktywuje karboksylazę acetylo-CoA (ACC) i reduktazę beta-hydroksy-beta-metyloglutarylo-CoA (HMGCR), kluczowe enzymy zaangażowane w regulację biosyntezy de novo kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Badania mysiego odpowiednika sugerują, że ta podjednostka katalityczna może kontrolować wrażliwość całego organizmu na insulinę i jest niezbędna do utrzymania homeostazy energetycznej mięśnia sercowego podczas niedokrwienia.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 343-552 ludzkiego AMPKα2 (NP_006243.2).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)