Kluczowe dokumenty
SAB5701634
Sigma-Aldrich
Anti-RBBP7 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, human, mouse
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
5.01 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBBP7(5931)
Opis ogólny
This protein is a ubiquitously expressed nuclear protein and belongs to a highly conserved subfamily of WD-repeat proteins. It is found among several proteins that binds directly to retinoblastoma protein, which regulates cell proliferation. The encoded protein is found in many histone deacetylase complexes, including mSin3 co-repressor complex. It is also present in protein complexes involved in chromatin assembly. This protein can interact with BRCA1 tumor-suppressor gene and may have a role in the regulation of cell proliferation and differentiation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human RBBP7 (NP_002884.1).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)