Key Documents
SAB5701630
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
3.82 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TEAD1(7003)
Opis ogólny
This gene encodes a ubiquitous transcriptional enhancer factor that is a member of the TEA/ATTS domain family. This protein directs the transactivation of a wide variety of genes and, in placental cells, also acts as a transcriptional repressor. Mutations in this gene cause Sveinsson′s chorioretinal atrophy. Additional transcript variants have been described but their full-length natures have not been experimentally verified.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 135-215 of human TEAD1 (NP_068780.2).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1