Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701618
Sigma-Aldrich
Anty-JMJD6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.51 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JMJD6(23210)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko jądrowe z domeną JmjC. Przewiduje się, że białka zawierające domenę JmjC funkcjonują jako hydroksylazy białkowe lub demetylazy histonów. Białko to zostało po raz pierwszy zidentyfikowane jako przypuszczalny receptor fosfatydyloseryny zaangażowany w fagocytozę komórek apoptotycznych; jednak późniejsze badania wykazały, że nie działa ono bezpośrednio w usuwaniu komórek apoptotycznych i zakwestionowały, czy jest to prawdziwy receptor fosfatydyloseryny. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-320 ludzkiego JMJD6 (NP_055982.2).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701618-100UL4065267671925