Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701576
Sigma-Aldrich
Anti-LMAN1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMAN1(3998)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a membrane mannose-specific lectin that cycles between the endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment, and cis-Golgi, functioning as a cargo receptor for glycoprotein transport. The protein has an N-terminal signal sequence, a calcium-dependent and pH-sensitive carbohydrate recognition domain, a stalk region that functions in oligomerization, a transmembrane domain, and a short cytoplasmic domain required for organelle targeting. Allelic variants of this gene are associated with the autosomal recessive disorder combined factor V-factor VIII deficiency. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human LMAN1
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)