Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701545
Sigma-Aldrich
Anti-DHX9/RNA Helicase A antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
monoclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
human, rat, mouse
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHX9(1660)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the DEAH-containing family of RNA helicases. The encoded protein is an enzyme that catalyzes the ATP-dependent unwinding of double-stranded RNA and DNA-RNA complexes. This protein localizes to both the nucleus and the cytoplasm and functions as a transcriptional regulator. This protein may also be involved in the expression and nuclear export of retroviral RNAs. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 11 and 13.[provided by RefSeq, Feb 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human DHX9/DHX9/RNA Helicase A
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)