Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701522
Sigma-Aldrich
Anty-PP1beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.97 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1CB(5500)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jedną z trzech podjednostek katalitycznych fosfatazy białkowej 1 (PP1). PP1 jest specyficzną dla seryny/treoniny fosfatazą białkową, o której wiadomo, że bierze udział w regulacji różnych procesów komórkowych, takich jak podział komórek, metabolizm glikogenu, kurczliwość mięśni, synteza białek i transkrypcja wirusa HIV-1. Badania na myszach sugerują, że PP1 działa jako supresor uczenia się i pamięci. Zaobserwowano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PP1 beta
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)