Kluczowe dokumenty
SAB5701493
Sigma-Aldrich
Anty-NDUFAF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.76 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFAF1(51103)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko czynnika montażowego kompleksu I. Kompleks I (oksydoreduktaza NADH-ubichinon) katalizuje przeniesienie elektronów z NADH na ubichinon (koenzym Q) w pierwszym etapie mitochondrialnego łańcucha oddechowego, powodując translokację protonów przez wewnętrzną błonę mitochondrialną. Kodowane białko jest wymagane do montażu kompleksu I, a mutacje w tym genie są przyczyną niedoboru mitochondrialnego kompleksu I. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu dla tego genu, a pseudogen tego genu znajduje się na długim ramieniu chromosomu 19. [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego NDUFAF1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)