Kluczowe dokumenty
SAB5701475
Sigma-Aldrich
Anty-RPS19
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.35 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS19(6223)
Opis ogólny
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 40S. Białko należy do rodziny białek rybosomalnych S19E. Jest ono zlokalizowane w cytoplazmie. Mutacje w tym genie powodują niedokrwistość Diamonda-Blackfana (DBA), konstytucjonalną erytroblastopenię charakteryzującą się brakiem lub zmniejszoną liczbą prekursorów erytroidalnych u podgrupy pacjentów. Sugeruje to możliwą pozarebosomalną funkcję tego genu w różnicowaniu i proliferacji erytropoetycznej, oprócz jego funkcji rybosomalnej. Zaobserwowano wyższy poziom ekspresji tego genu w niektórych pierwotnych rakach okrężnicy w porównaniu z dopasowanymi prawidłowymi tkankami okrężnicy. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego RPS19
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)