Kluczowe dokumenty
SAB5701452
Sigma-Aldrich
Anty-NXF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.14 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NXF1(10482)
Opis ogólny
Gen ten jest jednym z członków rodziny genów jądrowego czynnika eksportu RNA. Wspólnymi cechami domeny tej rodziny są niekanoniczna domena wiążąca RNA typu RNP (RBD), 4 powtórzenia bogate w leucynę (LRR), domena podobna do czynnika transportu jądrowego 2 (NTF2), która umożliwia heterodimeryzację z białkiem eksportowym-1 związanym z NTF2 (NXT1) oraz domena związana z ubikwityną, która pośredniczy w interakcjach z nukleoporynami. Domeny LRR i podobne do NTF2 są wymagane do aktywności eksportowej. Alternatywny splicing wydaje się być powszechnym mechanizmem w tej rodzinie genów. Kodowane białko tego genu przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą i wiąże się in vivo z poli(A)+ RNA. Jest to kręgowy homolog drożdżowego białka Mex67p. Kodowane białko pokonuje blok eksportu mRNA spowodowany obecnością nasycających ilości CTE (konstytutywnego elementu transportowego) RNA retrowirusów typu D. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [Dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego NXF1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)