Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701447
Sigma-Aldrich
Anty-PON1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.27 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PON1(5444)
Opis ogólny
Enzym kodowany przez ten gen jest arylesterazą, która głównie hydrolizuje parokson z wytworzeniem p-nitrofenolu. Parokson jest organofosforowym związkiem antycholinesterazowym, który jest wytwarzany in vivo przez utlenianie parationu będącego insektycydem. Polimorfizmy w tym genie są czynnikiem ryzyka w chorobie wieńcowej. Gen znajduje się w klastrze trzech powiązanych genów paraoksonazy w 7q21.3. [dostarczone przez RefSeq, październik 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PON1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)