Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
SAB5701423
Sigma-Aldrich
Anti-NUP153 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.7 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUP153(9972)
Opis ogólny
Nuclear pore complexes regulate the transport of macromolecules between the nucleus and cytoplasm. They are composed of at least 100 different polypeptide subunits, many of which belong to the nucleoporin family. Nucleoporins are glycoproteins found in nuclear pores and contain characteristic pentapeptide XFXFG repeats as well as O-linked N-acetylglucosamine residues oriented towards the cytoplasm. The protein encoded by this gene has three distinct domains: a N-terminal region containing a pore targeting and an RNA-binding domain domain, a central region containing multiple zinc finger motifs, and a C-terminal region containing multiple XFXFG repeats. Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, May 2013]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human NUP153
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1