Kluczowe dokumenty
SAB5701414
Sigma-Aldrich
Anty-BRD7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.76 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRD7(29117)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny białek zawierających bromodomenę. Produkt tego genu został zidentyfikowany jako składnik jednej z form kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF oraz jako białko, które oddziałuje z p53 i jest wymagane do indukowanej przez onkogeny senescencji zależnej od p53, która zapobiega wzrostowi guza. Pseudogeny zostały opisane na chromosomach 2, 3, 6, 13 i 14. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-95 ludzkiego BRD7 (NP_037395.2).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)