Kluczowe dokumenty
SAB5701406
Sigma-Aldrich
Anty-SMYD3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.55 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMYD3(64754)
Opis ogólny
Gen ten koduje metylotransferazę histonów, która funkcjonuje w kompleksach polimerazy RNA II poprzez interakcję ze specyficzną helikazą RNA. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SMYD3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)