Kluczowe dokumenty
SAB5701385
Sigma-Aldrich
Anty-BRD4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.652 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRD4(23476)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest homologiczne do mysiego białka MCAP, które wiąże się z chromosomami podczas mitozy, oraz do ludzkiego białka RING3, kinazy serynowo-treoninowej. Każde z tych białek zawiera dwie bromodomeny, konserwowany motyw sekwencji, który może być zaangażowany w celowanie w chromatynę. Gen ten został uznany za cel translokacji t(15;19)(q13;p13.1) chromosomu 19, która definiuje raka górnych dróg oddechowych u młodych ludzi. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego BRD4
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)