Key Documents
SAB5701375
Sigma-Aldrich
Anti-MAD3/MXD3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.46 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MXD3(83463)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the Myc superfamily of basic helix-loop-helix leucine zipper transcriptional regulators. The encoded protein forms a heterodimer with the cofactor MAX which binds specific E-box DNA motifs in the promoters of target genes and regulates their transcription. Disruption of the MAX-MXD3 complex is associated with uncontrolled cell proliferation and tumorigenesis. Transcript variants of this gene encoding different isoforms have been described.[provided by RefSeq, Dec 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human MAD3/MXD3
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1