Kluczowe dokumenty
SAB5701369
Sigma-Aldrich
Anti-sestrin 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
monoclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
human, rat, mouse
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.83 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SESN1(27244)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the sestrin family. Sestrins are induced by the p53 tumor suppressor protein and play a role in the cellular response to DNA damage and oxidative stress. The encoded protein mediates p53 inhibition of cell growth by activating AMP-activated protein kinase, which results in the inhibition of the mammalian target of rapamycin protein. The encoded protein also plays a critical role in antioxidant defense by regenerating overoxidized peroxiredoxins, and the expression of this gene is a potential marker for exposure to radiation. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human sestrin 1
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)