Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701366
Sigma-Aldrich
Anti-SUN2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.44 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUN2(25777)
Opis ogólny
SUN1 (MIM 607723) and SUN2 are inner nuclear membrane (INM) proteins that play a major role in nuclear-cytoplasmic connection by formation of a 'bridge' across the nuclear envelope, known as the LINC complex, via interaction with the conserved luminal KASH domain of nesprins (e.g., SYNE1; MIM 608441) located in the outer nuclear membrane (ONM). The LINC complex provides a direct connection between the nuclear lamina and the cytoskeleton, which contributes to nuclear positioning and cellular rigidity (summary by Haque et al., 2010 [PubMed 19933576]).[supplied by OMIM, Nov 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human SUN2
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1