Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701341
Sigma-Aldrich
Anti-Argonaute-2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.54 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGO2(27161)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the Argonaute family of proteins which play a role in RNA interference. The encoded protein is highly basic, and contains a PAZ domain and a PIWI domain. It may interact with dicer1 and play a role in short-interfering-RNA-mediated gene silencing. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Argonaute-2.
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1