Kluczowe dokumenty
SAB5701292
Sigma-Aldrich
Anti-DROSHA antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DROSHA(29102)
Opis ogólny
This gene encodes a ribonuclease (RNase) III double-stranded RNA-specific ribonuclease and subunit of the microprocessor protein complex, which catalyzes the initial processing step of microRNA (miRNA) synthesis. The encoded protein cleaves the stem loop structure from the primary microRNA (pri-miRNA) in the nucleus, yielding the precursor miRNA (pre-miRNA), which is then exported to the cytoplasm for further processing. In a human cell line lacking a functional copy of this gene, canonical miRNA synthesis is reduced. Somatic mutations in this gene have been observed in human patients with kidney cancer. [provided by RefSeq, Sep 2016]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human DROSHA.
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1