Kluczowe dokumenty
SAB5701272
Sigma-Aldrich
Anty-STAT5B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.31 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT5B(6777)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu, członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. Białko to pośredniczy w transdukcji sygnału wyzwalanego przez różne ligandy komórkowe, takie jak IL2, IL4, CSF1 i różne hormony wzrostu. Wykazano, że jest ono zaangażowane w różne procesy biologiczne, takie jak sygnalizacja TCR, apoptoza, rozwój dorosłych gruczołów sutkowych i dymorfizm płciowy ekspresji genów wątroby. Stwierdzono, że gen ten łączy się z genem receptora kwasu retinowego alfa (RARA) w niewielkiej podgrupie ostrych białaczek promielocytowych (APLL). Dysregulacja szlaków sygnałowych, w których pośredniczy to białko, może być przyczyną APLL. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego STAT5B.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)