Kluczowe dokumenty
SAB5701264
Sigma-Aldrich
Anti-RARα antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RARA(5914)
Opis ogólny
This gene represents a nuclear retinoic acid receptor. The encoded protein, retinoic acid receptor alpha, regulates transcription in a ligand-dependent manner. This gene has been implicated in regulation of development, differentiation, apoptosis, granulopoeisis, and transcription of clock genes. Translocations between this locus and several other loci have been associated with acute promyelocytic leukemia. Alternatively spliced transcript variants have been found for this locus.[provided by RefSeq, Sep 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human RARα.
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1