Kluczowe dokumenty
SAB5701219
Sigma-Aldrich
Anty-RanBP9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RanBP9(10048)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko wiążące RAN, małe białko wiążące GTP należące do nadrodziny RAS, które jest niezbędne do translokacji RNA i białek przez kompleks porów jądrowych. Wykazano również, że białko kodowane przez ten gen oddziałuje z kilkoma innymi białkami, w tym protoonkogenem met, kinazą białkową 2 oddziałującą z homeodomeną, receptorem androgenowym i kinazą zależną od cyklin 11.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego RanBP9.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)