Kluczowe dokumenty
SAB5701217
Sigma-Aldrich
Anty-HHMGCS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.67 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGCS2(3158)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny syntaz HMG-CoA. Jest to enzym mitochondrialny, który katalizuje pierwszą reakcję ketogenezy, szlaku metabolicznego, który zapewnia energię pochodzącą z lipidów dla różnych narządów w okresach niedoboru węglowodanów, takich jak post. Mutacje w tym genie są związane z niedoborem syntazy HMG-CoA. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego HMGCS2.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)